Documenti fondamentali
162647
Sigma-Aldrich
Z-Gln-OH
99%
Sinonimo/i:
N-Cbz-L-glutamine, Carbobenzyloxy-L-glutamine, Z-L-Glutamine
About This Item
Formula condensata:
NH2COCH2CH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.28
Beilstein:
2061271
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]23/D −7.3°, c = 2 in ethanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
134-138 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
NC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H16N2O5/c14-11(16)7-6-10(12(17)18)15-13(19)20-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H2,14,16)(H,15,19)(H,17,18)/t10-/m0/s1
JIMLDJNLXLMGLX-JTQLQIEISA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)