159328
1,4-Dichloro-2-butene (cis+trans)
technical grade, 90%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Saggio
90%
Gruppo funzionale
chloro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C\C(Cl)=C/CCl
InChI
1S/C4H6Cl2/c1-4(6)2-3-5/h2H,3H2,1H3/b4-2+
WLIADPFXSACYLS-DUXPYHPUSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
127.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
53 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?