Documenti fondamentali
15538
Sigma-Aldrich
Boc-N-Me-Val-OH
≥99.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Boc-N-methyl-L-valine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H21NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.29
Beilstein:
2646180
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99.0% (TLC)
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D −94±3°, c = 0.5% in ethanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)[C@H](N(C)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-7(2)8(9(13)14)12(6)10(15)16-11(3,4)5/h7-8H,1-6H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1
XPUAXAVJMJDPDH-QMMMGPOBSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)