Documenti fondamentali
15501
Sigma-Aldrich
ECOL
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-(Methylamino)phenol hemisulfate salt, Metol
About This Item
Formula condensata:
C7H9NO · 1/2H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.19
Beilstein:
3919382
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98% (HPLC)
Temp. autoaccensione
989 °F
Punto di fusione
260 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.CNc1ccc(O)cc1.CNc2ccc(O)cc2
InChI
1S/2C7H9NO.H2O4S/c2*1-8-6-2-4-7(9)5-3-6;1-5(2,3)4/h2*2-5,8-9H,1H3;(H2,1,2,3,4)
ZVNPWFOVUDMGRP-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
494.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
257 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ayman A Gouda et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 130, 480-487 (2014-05-13)
Simple, rapid and accurate high performance liquid chromatographic (HPLC) and spectrophotometric methods are described for determination of antihistaminic acrivastine in capsules. The first method (method A) is based on accurate, sensitive and stability indicating chromatographic separation method. Chromolith® Performance RP-18e