15485
N-Boc-p-phenylenediamine
≥97.0% (NT)
Sinonimo/i:
4-(tert-Butoxycarbonylamino)aniline, tert-Butyl-4-aminophenylcarbamate
Saggio
≥97.0% (NT)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Gruppo funzionale
Boc
amine
Stringa SMILE
NC1=CC=C(NC(OC(C)(C)C)=O)C=C1
InChI
1S/C11H16N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-6-4-8(12)5-7-9/h4-7H,12H2,1-3H3,(H,13,14)
WIVYTYZCVWHWSH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- A reactant to prepare perylene monoimide-based dyes for dye-sensitized solar cell applications.
- A starting material to synthesize covalent organic frameworks, which are used as proton exchange membranes for hydrogen fuel cell applications.
- A reactant in the synthesis of bestatin derived hydroxamic acids as potent pan-HDAC inhibitors.
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?