137820
3-Nitrophthalic acid
99%
Sinonimo/i:
3-Nitro-1,2-benzenedicarboxylic acid, m-Nitrophthalic acid, o-Nitrophthalic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
210 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: soluble 5%, clear to slightly hazy, colorless to faint yellow or tan
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)c1cccc(c1C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-2-1-3-5(9(14)15)6(4)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
KFIRODWJCYBBHY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?