135690
3,5-Diisopropyl-2-hydroxybenzoic acid
98%
Sinonimo/i:
3,5-Diisopropylsalicylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
113-115 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
CC(C)c1cc(C(C)C)c(O)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O3/c1-7(2)9-5-10(8(3)4)12(14)11(6-9)13(15)16/h5-8,14H,1-4H3,(H,15,16)
XUFUYOGWFZSHGE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?