135496
3-Amino-L-tyrosine dihydrochloride monohydrate
98%
Sinonimo/i:
3-Amino-L-tyrosine dihydrochloride
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H3-4-(OH)CH2CH(NH2)CO2H · 2HCl · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
287.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Attività ottica
[α]22/D −1.6°, c = 2 in H2O
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
158-160 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
O.Cl.Cl.N[C@@H](Cc1ccc(O)c(N)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H12N2O3.2ClH.H2O/c10-6-3-5(1-2-8(6)12)4-7(11)9(13)14;;;/h1-3,7,12H,4,10-11H2,(H,13,14);2*1H;1H2/t7-;;;/m0.../s1
ITQBVYBSXFBTJX-QTPLPEIMSA-N
Descrizione generale
3-Amino-L-tyrosine dihydrochloride monohydrate also known as 3-Amino-L-tyrosine dihydrochloride, is commonly used in the solution-phase peptide synthesis.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Katrin M Hinz et al.
Molecular endocrinology (Baltimore, Md.), 29(6), 933-942 (2015-05-07)
Thyroid hormones (THs) are transported across cell membranes by different transmembrane transporter proteins. In previous studies, we showed marked 3,3'-diiodothyronine (3,3'-T2) but moderate T3 uptake by the L-type amino acid transporter 2 (Lat2). We have now studied the structure-function relationships