Documenti fondamentali
131261
Sigma-Aldrich
Nonanenitrile
98%
Sinonimo/i:
Octyl cyanide, Pelargononitrile
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)7CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.24
Beilstein:
1746339
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
4.6 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.426 (lit.)
P. eboll.
224 °C (lit.)
Densità
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitrile
Stringa SMILE
CCCCCCCCC#N
InChI
1S/C9H17N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-8H2,1H3
PLZZPPHAMDJOSR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Nonanenitrile was used as an organic nitrogen standard in the determination of a quantitative method for the speciation of ON within ambient atmospheric aerosol.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mustafa Z Özel et al.
Environmental science & technology, 45(4), 1497-1505 (2011-01-08)
Atmospheric aerosols contain a highly complex mixture of organic and inorganic compounds; however, as a chemical class relatively little is known about organic nitrogen (ON) content, with few satisfactory methods for speciated analysis. In this paper we report a sensitive