Documenti fondamentali
124583
Sigma-Aldrich
Diethyl azelate
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
Diethyl nonanedioate, Azelaic acid diethyl ester, Diethyl nonanedioate, Nonanedioic acid diethyl ester
About This Item
Formula condensata:
C2H5O2C(CH2)7CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.33
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
technical grade
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.435 (lit.)
P. ebollizione
172 °C/18 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−16-−15.8 °C (lit.)
Densità
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C13H24O4/c1-3-16-12(14)10-8-6-5-7-9-11-13(15)17-4-2/h3-11H2,1-2H3
CQMYCPZZIPXILQ-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Youri M van Nuland et al.
Microbial cell factories, 16(1), 185-185 (2017-11-04)
Medium chain length (C6-C12) α,ω-dicarboxylic acids (DCAs) and corresponding esters are important building blocks for the polymer industry. For DCAs of 12 carbon atoms and longer, a sustainable process based on monooxygenase catalyzed ω-oxidation of fatty-acids has been realized. For