Documenti fondamentali
113409
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-nitrobenzoic acid
95%
Sinonimo/i:
6-Nitro-m-toluic acid
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3(NO2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.15
Beilstein:
1959031
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
134-136 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
nitro
Stringa SMILE
Cc1ccc(c(c1)C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5-2-3-7(9(12)13)6(4-5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
QRRSIFNWHCKMSW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
5-Methyl-2-nitrobenzoic acid is used in the preparation of methyl-N-(5-methyl-2-nitrophenyl) carbamate.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
New preparation of benzo-2, 1, 3-oxadiazoles (benzofurazans).
Prokipcak JM and Forte PA.
Canadian Journal of Chemistry, 48(19), 3059-3063 (1970)