Documenti fondamentali
113034
Sigma-Aldrich
Oxalyl bromide
97%
Sinonimo/i:
Ethanedioyl dibromide, NSC 96957
About This Item
Formula condensata:
BrCOCOBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.83
Beilstein:
1744437
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Indice di rifrazione
n20/D 1.522 (lit.)
P. eboll.
16-17 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−19 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl bromide
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrC(=O)C(Br)=O
InChI
1S/C2Br2O2/c3-1(5)2(4)6
JAZLVNXWYDFQFE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Used in synthetic applications of carbon-substituted iminium salts
Reactant for:
  • Synthesis of mutasynthons added to cultures of A. pretiosum for mutasynthetic generation of ansamitocin derivatives
  • Oxalic acid formation from hydroxyl radical substitutions
  • Cyclization to produce CRF1 receptor antagonists
  • Preparation, optical and electrochemical studies of thiophene end capped olig(2,3-alkylthieno[3,4-b]pyrazine)
  • Asymmetrical synthesis of glycosyl chlorides and bromides
Converts cyclopentane-1,3-dione to 3-bromocyclopenten-2-one.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Marco Luparia et al.
Organic letters, 8(10), 2147-2150 (2006-05-05)
[reaction: see text] We describe a new approach to 2,3-disubstituted cyclopentenols and cyclopentenones through two consecutive regioselective additions of equal or different electrophiles to a cyclopentene bisanionic synthon. Indeed, on exposure to BuLi, 3-bromo-2-iodocyclopent-2-enol O-TBS ether undergoes iodine-lithium permutation with