105465
1,2-Dichlorobutane
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
28 mmHg ( 32 °C)
Livello qualitativo
Saggio
98%
Temp. autoaccensione
529 °F
Limite di esplosione
2.25-9.25 %, 20 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.445 (lit.)
P. ebollizione
125 °C (lit.)
Densità
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
CCC(Cl)CCl
InChI
1S/C4H8Cl2/c1-2-4(6)3-5/h4H,2-3H2,1H3
PQBOTZNYFQWRHU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
27 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)