102091
3-Diethylaminophenol
97%
Sinonimo/i:
3-(Diethylamino)phenol, m-(Diethylamino)phenol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
P. ebollizione
170 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
69-72 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CCN(CC)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C10H15NO/c1-3-11(4-2)9-6-5-7-10(12)8-9/h5-8,12H,3-4H2,1-2H3
WAVOOWVINKGEHS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
285.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
141 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?