Documenti fondamentali
101575
Sigma-Aldrich
α-D-Cellobiose octaacetate
98%
Sinonimo/i:
D(+)-Cellobiose octaacetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H38O19
Numero CAS:
Peso molecolare:
678.59
Beilstein:
79280
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D +40°, c = 6 in chloroform
Punto di fusione
224-226 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC=O.[*]OCC1O[C@@H](O[C@@H]2C(CO[*])O[C@H](O[*])[C@H](O[*])C2O[*])[C@@H](O[*])C(O[*])[C@@H]1O[*]
InChI
1S/C28H38O19/c1-11(29)37-9-19-21(39-13(3)31)23(40-14(4)32)26(43-17(7)35)28(46-19)47-22-20(10-38-12(2)30)45-27(44-18(8)36)25(42-16(6)34)24(22)41-15(5)33/h19-28H,9-10H2,1-8H3/t19-,20-,21-,22-,23+,24+,25-,26-,27+,28+/m1/s1
WOTQVEKSRLZRSX-AXXYRMHMSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)