100064
3-Iodobenzylamine
96%
Sinonimo/i:
3-Iodobenzenemethanamine, m-Iodobenzylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Stato
solid
P. ebollizione
132 °C/8 mmHg (lit.)
Densità
1.748 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
iodo
Stringa SMILE
NCc1cccc(I)c1
InChI
1S/C7H8IN/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4H,5,9H2
LQLOGZQVKUNBRX-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?