Merck
Anticorpi per citometria a flusso
Anticorpi utilizzati nella citometria a flusso.
La citometria a flusso è una tecnica comunemente utilizzata per esaminare le caratteristiche fisiche e chimiche di cellule e particelle. Nella citometria a flusso, gli anticorpi vengono utilizzati per contribuire alla caratterizzazione dei marcatori presenti sulla superficie cellulare poiché consentono il rilevamento di antigeni specifici. Questi anticorpi possono essere coniugati direttamente a un fluoroforo (rilevamento diretto) o accoppiati con un anticorpo secondario marcato in modo fluorescente (rilevamento indiretto). Aggiungendo fluorofori specifici ad anticorpi specifici, le cellule possono essere al tempo stesso separate sulla base delle caratteristiche fisiche e analizzate.
Al fine di ottenere analisi di successo e risultati riproducibili, è fondamentale che gli anticorpi siano validati per l'impiego nella citometria a flusso e sottoposti a controlli adeguati. Offriamo anticorpi primari, secondari e per il controllo dell'isotipo di alta qualità e validati per citometria a flusso, per ogni vostra esigenza.
Hai bisogno di aiuto per trovare l'anticorpo giusto per la tua applicazione?
Utilizza il nostro Antibody Explorer per visualizzare e confrontare gli anticorpi in base a clonalità, applicazione, reattività per specie, coniugazione, specie ospite e formato.
ANTICORPI E COLORANTI PER CITOMETRIA A FLUSSO ColorWheel®
Per impostare un esperimento di citometria a flusso di successo è necessario considerare molti fattori come l'idoneità dello strumento e del colorante, la disponibilità di anticorpi primari coniugati, la reattività crociata degli anticorpi secondari e altro ancora. La linea di anticorpi, coloranti e anticorpi per il controllo dell'isotipo per citometria a flusso ColorWheel® è stata appositamente progettata al fine di ridurre al minimo la complessità delle ricerca del miglior equilibrio tra questi fattori; attraverso una tecnologia proprietaria basata sugli oligo, consente di scegliere in modo indipendente anticorpi e coloranti senza un kit di coniugazione, semplificando le procedure di lavoro senza alcuna rinuncia per la qualità.
Soltanto per scopi di ricerca. Non usare a scopo diagnostico.
Salvo diversa indicazione nelle specifiche del prodotto, gli anticorpi sono venduti solo per scopi di ricerca interna e non possono essere utilizzati per nessun altro fine tra cui, a titolo esemplificativo, qualsiasi uso commerciale, diagnostico o terapeutico. I nostri processi di validazione riguardano solo gli usi per scopi di ricerca e non confermano o assicurano che i nostri anticorpi possano essere utilizzati per usi non autorizzati secondo quanto qui stabilito.