Merck
HPLC Analysis of Glutethimide Enantiomers on Astec® Cellulose DMP
HPLC Analysis of Glutethimide Enantiomers on Astec® Cellulose DMP application for HPLC
材料
分析柱
产品编号
说明
价格
Astec ® 纤维素 DMP 手性 HPLC 色谱柱
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
標準品
产品编号
说明
价格
DL-格鲁米特
流動相成分
产品编号
说明
价格
2-丙醇
99.5%, HPLC grade
CONDITIONS
column
Astec Cellulose DMP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51099AST)
mobile phase
[A] heptane; [B] isopropanol; (80:20, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
30 °C
detector
UV, 254 nm
injection
15 μL
sample
glutethimide, 1 g/L in heptane:isopropanol (50:50)
说明
分析報告
Glutethimide enantiomers are resolved by normal phase chromatography.
其他說明
Glutethimide is used to treat insomnia.