Merck
HPLC Analysis of Flavanone Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 DMP, Ethanol:Hexane Mobile Phase
HPLC Analysis of Flavanone Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 DMP, Ethanol:Hexane Mobile Phase application for HPLC
材料
分析柱
产品编号
说明
价格
Astec® CYCLOBOND I 2000 DMP 手性 HPLC 色谱柱
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
標準品
产品编号
说明
价格
黄烷酮
98%
CONDITIONS
column
CYCLOBOND I 2000 DMP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20724AST)
mobile phase
[A] ethanol; [B] hexane; (20:80, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 254 nm