返回
12×32mm 广口钳口样品瓶便利套装
Products
产品分类
vials (2)
品牌
Supelco (2)
内径(mm)
外径 (mm)
容量 (ml)
相容性
闭合类型
颜色
小瓶装材料
小瓶颜色
包装大小
筛选产品
Showing 1-2 of 2
比较
货号
说明
价格
29127-U
12×32mm 广口钳口样品瓶便利套装,
amber glass vial, PTFE/rubber septum
展开
查看定价
29126-U
12×32mm 广口钳口样品瓶便利套装,
clear glass vial, PTFE/silicone/PTFE septum