返回
Ultrafree-MC microcentrifuge filters
Products
产品分类
centrifugal filters (1)
品牌
Millipore (1)
制造商
外壳材料
膜材料
孔径(µm)
无菌性
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
M9785
Ultrafree-MC microcentrifuge filters,
working volume 500 μL, Durapore PVDF membrane, pore size 0.65 μm