Merck
TSKgel® GMHHR-H(S) HT HPLC Column phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 13 μm particle size
TSKgel® GMHHR-H(S) HT (13 µm) HPLC Columns
TSKgel® GMHHR-H(S) HT HPLC Column phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 13 μm particle size
别名:
TSKgel® GPC Columns for Applications up to 140° C
Products
产品分类
制造商
机构
USP Suitability
分离技术
内径(mm)
长度(cm)
粒径(μm)
技术