返回
TSKgel
®
G5000PWXL-CP (10 µm) HPLC Columns
别名:
TSKgel
®
Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
Products
产品分类
columns (1)
制造商
机构
USP Suitability
分离技术
内径(mm)
长度(cm)
粒径(μm)
孔径(Å)
技术
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
821874
TSKgel
®
G5000PWXL-CP (10 µm) HPLC Columns,
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, hydroxylated methacrylate phase