Merck
TSK-GEL® 体积排阻(PW 类型)高效液相色谱柱 phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 60 cm × 7.5 mm, 17 μm particle size
TSKgel® G4000PW (17 µm) HPLC Columns
TSK-GEL® 体积排阻(PW 类型)高效液相色谱柱 phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 60 cm × 7.5 mm, 17 μm particle size
别名:
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
Products
产品分类
制造商
机构
USP Suitability
分离技术
内径(mm)
长度(cm)
粒径(μm)
孔径(Å)
技术