返回
TSKgel
®
SW
XL
色谱柱
别名:
TSKgel
®
SW
XL
Columns
Products
产品分类
columns (1)
制造商
机构
USP Suitability
分离技术
内径(mm)
长度(cm)
Particle Size (µm)
孔径(Å)
技术
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
808541
TSKgel
®
SW
XL
色谱柱,
phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size