Trospium chloride
别名:
(1α,3β,5α)-3-[(hydroxydiphenylacetyl)oxy]spiro[8-azoniabicyclo[3.2.1]octane-8,1’-pyrrolidinium] chloride, Azoniaspiro(3α-benziloyloxynortropane-8,1′-pyrrolidine) chloride
经验公式(希尔记法):
C25H30ClNO3
CAS号:
分子量:
427.96
Products
品牌
颜色
分子量
制造商
物质形态
机构
包装形式
质量水平
应用
API分类
Showing 1-5 of 5