返回
Superdex
®
Increase 75
Products
产品分类
columns (3)
品牌
Sigma-Aldrich (3)
制造商
pH值
分离技术
内径(mm)
长度(cm)
容量 (ml)
柱材料
粒径(μm)
筛选产品
Showing 1-3 of 3
比较
货号
说明
价格
GE29-1487-21
Superdex
®
Increase 75,
10/300 GL, Cytiva 29-1487-21, column L × I.D. 30 cm × 10 mm, 9 μm avg. part. size
展开
查看定价
GE29-1487-23
Superdex
®
Increase 75,
3.2/300 GL, Cytiva 29-1487-23, column L × I.D. 30 cm × 3.2 mm, 9 μm avg. part. size
展开
查看定价
GE29-1487-22
Superdex
®
Increase 75,
5/150 GL, Cytiva 29-1487-22, column L × I.D. 15 cm × 5 mm, 9 μm avg. part. size