返回
SP
®
-2380毛细管GC色谱柱
Products
产品分类
columns (5)
品牌
Supelco (5)
机构
柱类型
内径(mm)
长度(m)
质量水平
应用
d
f
(µm)
技术
筛选产品
Showing 1-5 of 5
比较
货号
说明
价格
24111
SP
®
-2380毛细管GC色谱柱,
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, d
f
0.20 μm
展开
查看定价
24110-U
SP
®
-2380毛细管GC色谱柱,
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, d
f
0.20 μm
展开
查看定价
24317
SP
®
-2380毛细管GC色谱柱,
L × I.D. 100 m × 0.25 mm, d
f
0.20 μm
展开
查看定价
24116-U
SP
®
-2380毛细管GC色谱柱,
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, d
f
0.20 μm
展开
查看定价
25319
SP
®
-2380毛细管GC色谱柱,
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, d
f
0.20 μm