返回
(S)-乳酸
别名:
L-(+)-乳酸, (
S
)-2-羟基丙酸, 肌乳酸
经验公式(希尔记法):
C
3
H
6
O
3
CAS号:
79-33-4
分子量:
90.08
Products
产品分类
acids (1)
preservatives (1)
品牌
SAFC (1)
分子量
物质形态
机构
质量水平
应用
马库什类别
马库什群组
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
1.00366
(S)-乳酸,
about 90%, EMPROVE
®
EXPERT, Ph. Eur., BP, E 270