返回
邻甲苯胺 盐酸盐
别名:
2-甲基苯胺 盐酸盐
线性分子式:
CH
3
C
6
H
4
NH
2
· HCl
CAS号:
636-21-5
分子量:
143.61
Products
品牌
Supelco (1)
分子量
制造商
熔点(°C)
机构
形式
质量水平
应用
马库什类别
马库什群组
包装大小
API分类
标准物质类型
筛选产品
Showing 1-2 of 2
比较
货号
说明
价格
1561019
邻甲苯胺 盐酸盐,
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
展开
查看定价
PHR3107
邻甲苯胺 盐酸盐,
pharmaceutical secondary standard, certified reference material