Merck
丙胺卡因 盐酸盐 European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
丙胺卡因 盐酸盐
丙胺卡因 盐酸盐 European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
别名:
N-(2-甲基苯基)-2-丙胺-丙酰胺 盐酸盐
经验公式(希尔记法):
C13H20N2O · HCl
CAS号:
分子量:
256.77
Products
分子量
基因别名