返回
氧化苯胂
别名:
PAO, 苯基氧化砷, 苯胂化氧, Phenylarsine Oxide
经验公式(希尔记法):
C
6
H
5
AsO
CAS号:
637-03-6
分子量:
168.02
Products
产品分类
bioactive small molecules (2)
品牌
Millipore (1)
Sigma-Aldrich (1)
生物来源
颜色
分子量
物质形态
纯度
研究领域
质量水平
筛选产品
Showing 1-2 of 2
比较
货号
说明
价格
P3075
氧化苯胂,
≥97%, powder
展开
查看定价
521000-M
氧化苯胂,
A membrane-permeable protein tyrosine phosphatase inhibitor (IC₅₀ = 18 µM).