Merck
Nunc ® 培养皿 diam. × H 140 mm × 20 mm, surface area 145 cm2, vented
Nunc ® 培养皿
Nunc ® 培养皿 diam. × H 140 mm × 20 mm, surface area 145 cm2, vented
Products
产品分类
制造商
吸附类型
容量(mL)
直径(mm)
表面积 cm²
容量 (ml)
包装大小
无菌性
灭菌方法