返回
硝酸灵
别名:
1,4-二苯基-3-(苯氨基)-1(H)-1,2,4-三唑鎓内盐 内盐, 3,5,6-三苯基-2,3,5,6-四氮杂双环[2.1.1]己-1-烯, 氮试剂 内盐
经验公式(希尔记法):
C
20
H
16
N
4
CAS号:
2218-94-2
分子量:
312.37
EC 号:
218-724-2
Products
品牌
Supelco (1)
分子量
熔点(°C)
物质形态
纯度
质量水平
特级
Purum P.A. (1)
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
73490
硝酸灵,
for spectrophotometric det. of nitrate and perchlorate, ≥97.0%