Merck
尼古丁溶液 溶液 NMR reference standard, 2 mg/mL in benzene-d6 (99.6 atom % D), TMS 0.05 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
尼古丁溶液 溶液
尼古丁溶液 溶液 NMR reference standard, 2 mg/mL in benzene-d6 (99.6 atom % D), TMS 0.05 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
经验公式(希尔记法):
C10H14N2
分子量:
162.23