返回
Millipore Express
®
PHF,小柱
Products
产品分类
cartridge filters (1)
品牌
Millipore (1)
灭菌适用性
机构
质量水平
疏水性
支架材料
孔径(µm)
无菌性
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
CPGE71TP
Millipore Express
®
PHF,小柱,
pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 7, silicone seal