返回
Meloxicam
别名:
Meloxicam, 4-羟基-2-甲基-
N
-(5-甲基-2-噻唑基)-2
H
-1,2-苯并噻嗪-3-甲酰胺 1,1-二氧化物, 美洛昔康
经验公式(希尔记法):
C
14
H
13
N
3
O
4
S
2
CAS号:
71125-38-7
分子量:
351.40
Products
产品分类
bioactive small molecules (1)
品牌
Sigma-Aldrich (1)
Supelco (1)
颜色
分子量
制造商
物质形态
机构
包装形式
研究领域
质量水平
应用
API分类
标准物质类型
技术
筛选产品
Showing 1-5 of 5
比较
货号
说明
价格
444800
Meloxicam,
A cell-permeable, non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) of the oxicam family which preferentially inhibits the inducible isoform of COX-2 (IC₅₀ = 4.7 µM) relative to COX-1 (IC₅₀ = 36.6 µM).
展开
查看定价
1379401
Meloxicam,
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
展开
查看定价
PHR1799
Meloxicam,
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
展开
查看定价
Y0001080
Meloxicam,
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
展开
查看定价
BP629
Meloxicam,
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard