返回
Lid for Eppendorf(R) S-24-11-AT Rotor
Products
产品分类
lids (2)
制造商
筛选产品
Showing 1-2 of 2
比较
货号
说明
价格
EP5427758003
Lid for Eppendorf(R) S-24-11-AT Rotor,
aerosol-tight, for 5430/5430R, aluminum
展开
查看定价
EP5409720007
Lid for Eppendorf(R) S-24-11-AT Rotor,
aerosol-tight, for 5427R, aluminum