返回
L-Glutamine–Penicillin–Streptomycin solution
Products
产品分类
antibiotics (2)
品牌
Sigma-Aldrich (2)
生物来源
物质形态
产品线
活性谱
化学成分
质量水平
作用机制
光学异构体
灭菌方法
筛选产品
Showing 1-2 of 2
比较
货号
说明
价格
G1146
L-Glutamine–Penicillin–Streptomycin solution,
with 200 mM L-glutamine, 10,000 U penicillin and 10 mg steptomycin/mL in 0.9% NaCl, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
展开
查看定价
G6784
L-Glutamine–Penicillin–Streptomycin solution,
L-glutamine 200 mM, streptomycin 10 mg/mL, penicillin 10,000 units, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture