返回
Levgo
®
smartSpatula
®
一次性PP实验室刮刀,请认准颈部带V字标识
™
Products
产品分类
spatulas/scoops (7)
颜色
制造商
长度(mm)
应用
颜色
包装大小
无菌性
筛选产品
Showing 1-7 of 7
比较
货号
说明
价格
Z560030
Levgo
®
smartSpatula
®
一次性PP实验室刮刀,请认准颈部带V字标识
™
,
L 210 mm, blue, standard
展开
查看定价
Z561762
Levgo
®
smartSpatula
®
一次性PP实验室刮刀,请认准颈部带V字标识
™
,
L 140 mm, white, anti-static, micro
展开
查看定价
Z560049
Levgo
®
smartSpatula
®
一次性PP实验室刮刀,请认准颈部带V字标识
™
,
L 210 mm, white, standard
展开
查看定价
Z740505
Levgo
®
smartSpatula
®
一次性PP实验室刮刀,请认准颈部带V字标识
™
,
L 140 mm, white, Biodegradable EcoSpatula
®
, short
展开
查看定价
Z560057
Levgo
®
smartSpatula
®
一次性PP实验室刮刀,请认准颈部带V字标识
™
,
L 310 mm, green, macro
展开
查看定价
Z677787
Levgo
®
smartSpatula
®
一次性PP实验室刮刀,请认准颈部带V字标识
™
,
L 210 mm, white, standard, sterile (EtO)
展开
查看定价
Z742387
Levgo
®
smartSpatula
®
一次性PP实验室刮刀,请认准颈部带V字标识
™
,
L 210 mm, white, standard, sterile (EtO), endotoxin free (non-pyrogenic)