返回
琼脂条
别名:
Hycon Ready-to-use Agar Strips
Products
产品分类
media (1)
品牌
Millipore (1)
颜色
机构
化学成分
相容性
质量水平
应用
微生物适应性
包装大小
灭菌方法
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
1.44108
琼脂条,
Tryptic Soy Agar, Beta-lactamase, Lecithin, Polysorbate 80, irradiated, double packed of 40 strips, suitable for air monitoring