返回
Grace Bio-Labs FlexPlate MP
™
microtiter plate superstructure
Products
产品分类
plates (1)
制造商
长度(mm)
Wells
颜色
包装大小
无菌性
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
GBL204997
Grace Bio-Labs FlexPlate MP
™
microtiter plate superstructure,
size 96 wells, L × W 7.25 mm × 7.25 mm, clear silicone, adhesive one side, with black polystyrene frame