跳转至内容
FR
FR
产品
应用
服务
支持
分析化学
细胞培养和分析
化学和生化试剂
临床和诊断
过滤
工业微生物学
实验室耗材
材料科学
分子生物学与功能基因组学
mRNA 开发与生产
制药和生物制药生产
蛋白质生物学
纯水系统
分析化学
细胞培养和分析
化学和合成
医学研究与体外诊断
环境与大麻测试
食品饮料检测和生产
基因组学
材料科学和工程学
微生物检测
mRNA 开发与生产
制药和生物制药生产
蛋白质生物学
研究和疾病领域
合同制造
PFAS检测
定制产品
数字平台和服务
IVD开发与生产
mRNA 开发与生产
产品服务
支持
检测
客户支持
联系我们
常见问题
安全数据说明书(SDS)
证书 (COA/COO)
质量与法规
工具和相关 App
网上研讨会
工艺解决方案相关服务
返回
给水压力调节器
Products
产品分类
regulators (2)
品牌
Milli-Q (2)
长度(mm)
相容性
筛选产品
Showing 1-2 of 2
比较
货号
说明
价格
ZFMQ000PR
给水压力调节器,
Regulates the feed water pressure above 0.3 bars, Adjusts inlet water pressure upstream of water purification systems to regulate the pressure according to the system′s requirements
展开
查看定价
ZLXL000PR
给水压力调节器,
Regulates the feed water pressure from 0-25 bars, Ensures accurate water level sensing to prevent overflow for use with high flow water systems
展开
查看定价
选择最多4种产品进行对比
比较
全部清除
Français - FR
English - EN
了解更多