返回
乙基-1,1-d
2
-苯
线性分子式:
C
6
H
5
CD
2
CH
3
CAS号:
1861-01-4
分子量:
108.18
Products
产品分类
building blocks (1)
stable isotopes (1)
品牌
Sigma-Aldrich (1)
沸点(°C)
分子量
纯度
质量水平
同位素
马库什类别
马库什群组
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
616354
乙基-1,1-d
2
-苯,
98 atom % D, 99% (CP)