返回
杜氏改良Eagle 培养基/营养混合物 F-12 Ham
别名:
DME/F-12, 1:1混合
Products
产品分类
media (2)
品牌
Sigma-Aldrich (2)
物质形态
HEPES(mM)
L-谷氨酰胺
碳酸氢钠
酚红
质量水平
筛选产品
Showing 1-2 of 2
比较
货号
说明
价格
D8900
杜氏改良Eagle 培养基/营养混合物 F-12 Ham,
With L-glutamine and 15 mM HEPES, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
展开
查看定价
D0547
杜氏改良Eagle 培养基/营养混合物 F-12 Ham,
With L-glutamine and trace elements, without HEPES and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture