返回
Delta-3-cefaclor
别名:
(2
R
,6
R
,7
R
)- and (2
S
,6
R
,7
R
)-7-{[(2
R
)-2-Amino-2-phenylacetyl]amino}-3-chloro-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxylic acid
经验公式(希尔记法):
C
15
H
14
ClN
3
O
4
S
CAS号:
152575-13-8
分子量:
367.81
Products
分子量
制造商
物质形态
包装形式
应用
API分类
标准物质类型
筛选产品
Showing 1-2 of 2
比较
货号
说明
价格
BP791
Delta-3-cefaclor,
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
展开
查看定价
C0640000
Delta-3-cefaclor,