返回
硫酸铈(IV) 溶液
别名:
硫酸高铈
线性分子式:
Ce(SO
4
)
2
CAS号:
13590-82-4
分子量:
332.24
Products
品牌
Supelco (1)
分子量
物质形态
机构
质量水平
反应类型
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
1.60338
硫酸铈(IV) 溶液,
c(Ce(SO₄)2 * 4 H₂O) = 0.1 mol/l (0.1 N), reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration, Titriplex