Merck
聚合物键合型羰基咪唑 100-200 mesh, extent of labeling: 0.7-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked
聚合物键合型羰基咪唑
聚合物键合型羰基咪唑 100-200 mesh, extent of labeling: 0.7-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked
别名:
咪唑碳酸酯,聚合物键合于王氏树脂, 咪唑羧酸酯-王氏树脂, 王氏咪唑氨基甲酸酯树脂, 聚合物键合型 4-苄氧基苄基咪唑-1-羧酸酯, 聚合物键合型咪唑碳酸酯, 聚合物键合型活性碳酸酯
Products
品牌
质量水平
裂解条件
Linker(接头)
链类型
反应类型
反应性