返回
BPE-DNPH solid phase extraction (SPE) Cartridge
EC 号:
231-545-4
Products
品牌
Supelco (2)
机构
化学成分
容量 (ml)
质量水平
应用
筛选产品
Showing 1-2 of 2
比较
货号
说明
价格
54279-U
BPE-DNPH solid phase extraction (SPE) Cartridge,
volume 3 mL, bed B 270 mg (DNPH-coated silica), bed A 130 mg (2-BPE coated silica), pkg of 50 ea
展开
查看定价
54278-U
BPE-DNPH solid phase extraction (SPE) Cartridge,
bed B 270 mg (DNPH-coated silica), bed A 130 mg (2-BPE coated silica), volume 3 mL, pkg of 10 ea