返回
Ethanol 溶液
别名:
乙基醇
线性分子式:
C
2
H
5
OH
CAS号:
64-17-5
分子量:
46.07
Products
品牌
Sigma-Aldrich (1)
分子量
物质形态
质量水平
应用
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
65350-M
Ethanol 溶液,
HARLECO
®
Used to hydrate or dehydrate tissue samples in tissue processing and staining protocols